NBB®-B-AM, -Bouillon
Lieferant: DOEHLER GROUP
204706782
710-0738EA 120 EUR
710-0738
NBB®-B-AM, -Bouillon
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nährmedium zum qualitativen Nachweis von Indikatorkeimen nach der Probenahme mit Steril-Tupfern beim mikrobiologischen Anlagenmonitoring. Unter der Marke NBB® bietet Döhler innovative Kulturmedien zum schnellen und zuverlässigen Nachweis von schädigenden Mikroorganismen wie Laktobazillen, Pectinatus und Megasphaera in allen in der Brauerei anfallenden Proben und auch für die Weinindustrie an. NBB®-B-AM ist ein flüssiges Kulturmedium für den Nachweis von Indikatorkeimen aus Biofilmen.
  • Einfache Hygieneüberwachung für Schwachpunktanalysen und Trending
  • Probenahme durch Abstrichtupfer an kritischen Positionen im gesamten Produktionsprozess
  • Direkter Einsatz des flüssigen Mediums
  • Einfaches, visuelles Screening durch Indikatorumschlag von rot nach gelb