Nähragar (DEV)
Lieferant: DOEHLER GROUP
Komplexagar für die Keimzahlbestimmung z. B. in Wasser nach DEV (Deutsches Einheitsverfahren – Deutsche Norm, veröffentlicht vom DIN). Der gebrauchsfertige Nähragar nach DEV ist zur Kultivierung und Keimzahlbestimmung – auch im Gussplattenverfahren – von Bakterien mit durchschnittlichen Nährstoffansprüchen aus Wasser und Lebensmitteln geeignet. Er entspricht den Anforderungen nach § 35 LMBG, des DEV (Deutsches Einheitsverfahren) und der DIN 38411. Der Nähragar nach DEV eignet sich für Ihre quantitative und qualitative Analyse von:
• Trinkwasser
• Quellwasser
• Tafel- und Mineralwasser
• Brunnenwasser
• Spülwasser
• Lebensmitteln
- Gebrauchsfertig – kann direkt in der Flasche verflüssigt werden
- Universell anwendbar – Basisnährboden für die Membranfiltration, Gussplatten- und Ausstrichverfahren
- Zuverlässiges Ergebnis nach 1 - 2 Tagen – schneller Nachweis zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl
It meets the requirements of § 35 LMBG, the DEV – German standard method – and DIN 38411. The nutrient agar in accordance with DEV is suitable for your quantitative and qualitative analysis of:
• drinking water
• spring water
• table and mineral water
• well water
• rinse water
• food