NBB®-C, Konzentrierte Bouillon
Lieferant: DOEHLER GROUP
204711782
710-0851EA 130 EUR
710-0851
NBB®-C, Konzentrierte Bouillon
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Konzentriertes, selektives Flüssigmedium für den schnellen Spurennachweis in unfiltriertem Bier. Unter der Marke NBB® bietet Döhler innovative Kulturmedien zum schnellen und zuverlässigen Nachweis von schädigenden Mikroorganismen wie Laktobazillen, Pectinatus und Megasphaera in allen in der Brauerei anfallenden Proben und auch für die Weinindustrie an. NBB®-C ist ein flüssiges Kulturmedium, das durch Zugabe zu hefetrüben Bierproben die notwendige Selektivität erhält.
  • Einfache Zugabe zu der zu analysierenden Bierprobe
  • Mikroskopische Endkontrolle, ein Indikatornachweis entfällt