VWR® Abklatschplatten-Gewichtsapplikator, Abklatschgewicht
Lieferant: VWR Collection
In Kombination mit Abklatschplatten ermöglicht das Abklatschgewicht die Standardisierung der mikrobiologischen Oberflächenkontrolle durch verschiedene Anwender. Es übt für eine voreingestellte Zeit den gleichen konstanten Druck auf eine Abklatschplatte aus. Dadurch sind die Ergebnisse direkt vergleichbar. Das Abklatschgewicht entspricht der ISO-Norm 18593 und verfügt über einen sterilisierbaren Edelstahlsockel sowie einen ausziehbaren digitalen Timer.
- Mit trockener Hitze oder Dampf sterilisierbar, Sockel aus Edelstahl mit ausfahrbarer digitaler Zeitschaltuhr
- Kann mit verschiedenen Abklatschplatten verwendet werden.
- Gemäß ISO 18593
- Gewicht: 500 g
Timer im Lieferumfang enthalten (ohne Kalibrierzertifikat). Falls eine Kalibrierung erforderlich ist, muss der Artikel 609-0184 als Zubehör erworben werden, das die Kalibrierung beinhaltet.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten