VWR® SAS Super IAQ Luftprobensammler
Lieferant: VWR Collection
710-1048EA 2970 EUR
710-1048 710-2149
VWR® SAS Super IAQ Luftprobensammler
Probenehmer Luftkeimsammler
Das SAS Super IAQ bietet die gleiche Effizienz wie in den vom Centre for Applied Microbiology & Research (CAMR-UK) durchgeführten Stichprobentests festgestellt wurde.
  • Mikrobiologische Luftüberwachungslösung für Agrar- und Lebensmittelunternehmen sowie Umweltbetriebe
  • Beinhaltet sämtliches Zubehör, das für die mikrobiologische Luftprobenentnahme erforderlich ist
  • Einfach zu verwendende und zeitsparende Lösung mit geringen Betriebskosten
Dieses SAS Super-Instrument wurde speziell für den Bereich Luftqualität in Innenräumen (IAQ) entwickelt, ist leichtMore Product Information