Sterilisatoren, SN Modelle
Lieferant: MEMMERT
SN110 SN110PLUS SN160 SN160PLUS SN260 SN260PLUS SN30 SN30PLUS SN450 SN450PLUS SN55 SN55PLUS SN75 SN750 SN750PLUS SN75PLUS
710-1049EA 1883 EUR
710-1049 710-1069 710-1096 710-1138 710-1165 710-1185 710-1237 710-1256 710-1284 710-1303 710-1329 710-1348 710-1376 710-1377 710-1396 710-1440
Sterilisatoren, SN Modelle
Sterilisatoren Heißluftsterilisatoren
Diese Sterilisatoren erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften für Medizinprodukte und garantieren zuverlässige Programmabläufe, unabhängig von Beladung und Kammervolumen. Insbesondere durch die SetpointWAIT-Funktion ist die Validierung dieses Heißluftsterilisators jederzeit möglich. Die Funktion SetpointWAIT stellt sicher, dass die Prozesslaufzeit erst dann beginnt, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Die exakte Einhaltung der Sterilisationszeit und die damit vollständige Abtötung selbst hochresistenter Mikroorganismen ist somit jederzeit gewährleistet, unabhängig vonMore Product Information