Peristaltikpumpen, DosiPump DP 500 und DosiPump DP 1000
Lieferant: BioTool
740000-UK 500501-UK 500501-CH 740000-CH 730000-UK 730000-EU 730000-CH 740000-EU
710-1562EA 4250 EUR
710-1562 710-1554 710-1552 710-1560 710-1559 710-1558 710-1557 710-1561
Peristaltikpumpen, DosiPump DP 500 und DosiPump DP 1000
Pumpen Peristaltikpumpen
Bei der DosiPump handelt es sich um eine intelligente Peristaltikpumpe, die eine präzise und reproduzierbare Dosierung ermöglicht. Dosierungen einzelner Volumina und Mehrfachdosierungen in beide Richtungen sind möglich. Die leicht zu bedienende DosiPump bietet Vielseitigkeit für alle Anwendungen, die eine schnelle, reproduzierbare und präzise Abgabe von Flüssigkeiten erfordern. Die DosiPump verfügt über einen Pumpenkopf, der Pulsationseffekte verhindert, die bei vielen herkömmlichen peristaltischen Pumpen häufig vorkommen. Das Ergebnis ist eine präzise und reproduzierbare FlüssigkeitsdosisMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable