Petrischalen-Füllsystem, PetriSwiss PS200 und PS400
Lieferant: BioTool
960000-UK 960000-EU 960000-CH 950000-UK 950000-EU 950000-CH
BTOL960000-UKEA 24370 EUR
BTOL960000-UK 710-1685 710-1684 BTOL950000-UK 710-1681 710-1680
Petrischalen-Füllsystem, PetriSwiss PS200 und PS400
Petrischalen-Abfüllautomaten
PetriSwiss PS 200 und 400 füllen und stapeln Petrischalen automatisch in herausnehmbaren Sicherheitsracks. Das Gerät nimmt die niedrigste Schale aus dem Stapel und positioniert sie getrennt vom Deckel in der UV-geschützten Füllkammer. Während diese Schale befüllt wird, stapelt das Gerät gleichzeitig die zuvor befüllten Schalen und bereitet die nächste Schale für die Befüllung vor. Sobald ein PetriRack vollständig bearbeitet ist, bewegt sich das komplette Magazinrondell um eine Position und startet diesen Vorgang neu, bis alle Stapel abgearbeitet sind. Das Gerät stoppt nach einer kompletten Runde und ermöglicht den manuellen Austausch aller Schalen oder den Austausch mit vorgefüllten Racks. Dieses einzigartige Prinzip des Rack-Wechsels ermöglicht das gleichzeitige Befüllen und Laden auf dem Rack-Rondell. Die Schalen können in dem sicheren und stabilen Rack aufbewahrt werden. Die Stillstandzeit des Geräts beim Nachfüllen ist minimal. PS 400 komplett mit Rondell für eine Schalenmenge von 400.
  • Schneller und zuverlässiger Betrieb
  • Glatte, perfekte Agar-Oberfläche aufgrund des doppelköpfigen Pumpendesigns
  • Minimale Ausfallzeiten durch die herausnehmbaren Racks
  • Einfache Bedienung auf farbigem Touchscreen
  • Sicheres und bequemes Befüllen und Entladen der Petrischalen