Kolonienzähler, Handgerät, Scienceware®
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F378620002
710-1700EA 592 EUR
710-1700
Kolonienzähler, Handgerät, Scienceware®
Kolonienzähler
Das Display ist für ein einfaches Ablesen bei schwierigen Lichtverhältnissen hintergrundbeleuchtet. Falls gewünscht kann der akustische Alarm ausgeschaltet werden, und die Zählfunktion kann gesperrt werden, um Fehler während Pausen zwischen den Zählungen zu verhindern. Die langlebigen Filzstifte (inklusive) schreiben auf Kunststoff ebenso wie auf Glas und sind öl- und wasserfest. Die Markierungen lassen sich mit Ethylalkohol entfernen.
  • Markierungen und Zählungen mit akustischem und optischem Alarm
  • Leichtes, stiftförmiges Design reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit
  • Fehler werden zudem reduziert durch die Möglichkeit, zur Überprüfung der Probenzählung sowohl aufwärts als auch abwärts zu zählen
Bestellinformation: Inklusive einer 3 Volt Lithium-Batterie und Schutzbox.