Ameisensäure
Lieferant: MEGAZYME
Gefahr
Synonyme: Methansäure
K-FORM
710-1895EA 275 EUR
710-1895
Ameisensäure
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,2…8.4 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM