VWR®, Dispensierpumpe, Medien
Lieferant: VWR Collection
710-2126EA 3750 EUR
710-2126
VWR®, Dispensierpumpe, Medien
Pumpen Peristaltikpumpen
Dispensierpumpe für die Nährmedienaufbereitung. Zum Dispensieren von Kulturmedien, Agar oder anderen flüssigen Verdünnungsmedien für eine effiziente Probenvorbereitung.
  • Wählen Sie aus drei Optionen: Kontinuierlich, Dosierung (vorgegebenes Volumen), Mehrfachdosis (vorgegebenes Volumen, mit einer einstellbaren Pause zwischen jeder Dosierung)
  • Außenmaterial besteht aus Edelstahl und strapazierfähigem Polycarbonat
  • Drehknopf für einfache Navigation
  • Kompakt und ergonomisch: Nur 160 mm breit
  • Typische Präzision mit Innenschlauch Ø 3,2 mm: 9 ml: ±1,8%, 18 ml: ±1%, 225 ml: ±0,5%
  • Dosiert Flüssigkeit von 50 μl - 99 L
  • Verbesserte Dosierkontrolle mit der handlichen Pistole und dem verstellbaren Arm
  • Benutzerfreundliches Bedienfeld
  • Hochwertige Watson Marlow™ Pumpenköpfe
Standards: Gemäß ISO 7218 und FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual).
Lieferumfang: Die Pumpe wird mit peristaltischem Watson Marlow™ Pumpenkopf ausgeliefert, 1 Satz 3,2 mm Dosiereinheit (Düse + GL 45 Flaschenanschluss + Filter + Schlauch + Schlauchgewicht), 1 Satz Stromkabel (EU, UK, CH), Benutzerhandbuch und Konformitätsbescheinigung.