VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Lieferant: VWR Collection
710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Probenehmer Luftkeimsammler
SAS Super Pinocchio CR ist ein kompakter mikrobieller Impaktions-Sammler, der entwickelt wurde, um die Qualität von Druckluft und Gasen zu testen, die in Reinräumen verwendet werden. Eine Druckluftquelle wird angeschlossen und der Durchflussmesser reguliert um die die erforderliche Durchflussmenge zu erreichen.
  • Compact and fully transportable
  • 55 mm contact plates (RODAC) or 90 mm standard Petri dishes
  • 100% stainless steel construction
  • Fully autoclavable
  • Calibrated flow meter
SAS Super Pinocchio CR Luftkeimsammler testen die mikrobiologische QualitätMore Product Information