VWR®, Medien-Preparator Premium 15 MPP15
Lieferant: VWR Collection
710-2220EA 27340 EUR
710-2220
VWR®, Medien-Preparator Premium 15 MPP15
Nährmedienbereiter
Dieser Medien-Preparator ist mit allem ausgestattet, um die Herstellung von Nährmedien zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das Medium wird von Anfang an effektiv gemischt, erhitzt, sterilisiert und schnell auf die gewünschte Abfülltemperatur abgekühlt. Für den Füllvorgang wird das Medium bei der gewählten Fülltemperatur stabil gehalten.
  • Der MPP15 wurde für Benutzerfreundlichkeit entwickelt und wird über einen großen integrierten Bildschirm mit einer Reihe leistungsstarker, symbolbasierter Software gesteuert, die Sie mit Bildschirmunterstützung intuitiv durch den Nährmedienvorbereitungsprozess führt
  • Der MPP15 ist mit einem gut ausbalancierten isolierten Druckdeckel ausgestattet, der das System abdichtet, um automatisch mit der Medienvorbereitung zu beginnen
  • Das MPP15 führt den Benutzer logisch durch die Startprozedur. Alle Bedingungen werden automatisch überprüft, der Kühlwasserstand präzise gemessen und auf dem Bildschirm angezeigt
  • Das Herzstück des MPP15 ist die einzigartige, hochwirksame thermische Boiler-Heiztechnologie, die eine energieeffiziente Produktion ermöglicht
  • Der MPP15 ist so sparsam konzipiert, dass sie Ihre Kulturmedien bis zum letzten Milliliter verwenden können, wobei sich das Probenröhrchen automatisch am tiefsten Punkt des Gefäßes zentriert
  • Der Nährmedienzubereiter MPP15 ist mit einer voll programmierbaren Mikroprozessorsteuerung ausgestattet
  • Dank seiner fortschrittlichen Technologie kann er effizient heizen, mischen, sterilisieren und kühlen
Neben der Druckdosierung von Medien kann der MPP15 auch zum Autoklavieren / Sterilisieren von kleineren Gegenständen und Flüssigkeiten in separaten Behältern oder als Wärmebad zum Aufrechterhalten von Temperaturbedingungen in Medien verwendet werden.