VWR® MCC 2000 Manueller Kolonienzähler
Lieferant: VWR Collection
710-2246EA 1490 EUR
710-2246
VWR® MCC 2000 Manueller Kolonienzähler
Kolonienzähler
Der MCC 2000 ist für die schnelle und genaue Zählung von Bakterienkolonien konzipiert.
Der MCC 2000 Kolonienzähler ist ein benutzerfreundliches Gerät für präzises Arbeiten mit Petrischalen unterschiedlicher Größe. Die Oberfläche ist berührungsempfindlich, daher wird jede einzelne Markierung mit dem Stift zusätzlich mit Ton und Nummer angezeigt. Der Controller verfügt über eine akustische Zählkontrolle und eine automatische Gewichtskompensation für verschiedene Petrischalen. Eine Ringleuchte sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Zählfeldes. Die Lupe sorgt für klare Sicht. Ihre Position lässt sich leicht verstellen. Eine klare, dreistellige LED-Anzeige ermöglicht das Arbeiten unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Lupe (2,5-fache Vergrößerung, fi 100 mm), Glasplatte, Werkzeug zum Entfernen der Glasplatte, Standardmarker, austauschbare Hintergrundplatte (doppelseitig: weißer und schwarzer Hintergrund), Wolfhügel-Raster (Feldfläche: 1 cm² und ¹/₉ cm²), Adapter für Petrischalen verschiedener Größen (3 Stück) und Netzkabel.
Verpackung:
Bitte beachten
For UK orders, include the UK MEAN WELL Adapter (RSCO178-3436) free of charge.