Kulturkolben nach Fernbach, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4105-2800
710-4100EA 103 EUR
710-4100
Kulturkolben nach Fernbach, Nalgene®
Kolben Kulturkolben
PC glasklar.
  • Temperaturbeständig von -135 bis +135 °C, autoklavierbar
  • Bruchsicher mit hoher mechanischer Beständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit, jedoch nicht für Lösungsmittel, starke Säuren oder alkalische Lösungen geeignet
Bieten die für die Züchtung von Mikroorganismen in flüssigen Nährmedien erforderliche große Flüssigkeitsoberfläche. Ermöglichen schnelleres Wachstum durch bessere Belüftung.