dNTP mix, 10 mM
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
71004-3
71004-3EA
91.8
EUR
71004-3
dNTP mix, 10 mM
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Die dNTP-Mix (10 mM) ist ein gebrauchsfertiges Präparat aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP (Mononatrium-Salze) mit einer Konzentration von jeweils 10 mM in sterilem deionisiertem Wasser bei pH 7,0. Für alle Anwendungen geeignet, die pure Deoxynukleotiden erfordern, wie z. B. PCR, cDNA-Synthese und Fill-In-Reaktionen.
- Geeignet für die enzymatische DNA-Synthese
- Frei von RNase und DNase