Teststreifen, Öl
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90760
711-1990EA 43.5 EUR
711-1990
Teststreifen, Öl
Umwelt-Prüfkits
Mit diesem Testpapier lassen sich Öl-Kontaminationen von Wasser oder Erdreich schnell und zuverlässig nachweisen.
  • Farbumschlag: Blau nach dunkelblau
Zum Nachweis von Öl in Erdreich drückt man das Papier fest gegen die zu untersuchende Bodenprobe und spült es anschließend mit klarem Wasser ab. Zum Nachweis von Öl in Wasser schwenkt man das Testpapier in dem zu untersuchenden Wasser einige Male hin und her.
Bei der Prüfung auf leicht flüchtige Substanzen muss die Farbreaktion sofort beurteilt werden.
Die Empfindlichkeit des Testpapieres ist in starkem Maße abhängig von der Löslichkeit bzw. der Dispergierbarkeit der Kohlenwasserstoffe.
Nachweisgrenzen:
Petrolether: 250 mg/l
Vergaser-Kraftstoff: 10 mg/l
Heizöl: 5 mg/l
Schmieröl: 1 mg/l
Verpackung: Packung mit 100 Streifen (20×70 mm).