Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7110.1000EA 37.77 EUR
7110.1000
Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 1
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 0.3
Phosphate (PO4) max. 1