Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Achtung

7114.1000EA 107.92 EUR
7114.1000
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR