Tetramethylzinn 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetramethylstannan

71145.04 71145.18
71145.04EA 41.9 EUR
71145.04 71145.18
Tetramethylzinn 98%
Tetramethylzinn
Formel: C₄H₁₂Sn
Molecular Weight: 178,85 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1,291
Flammpunkt: –12 °C (9 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008278
CAS-Nummer: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 3384
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR