EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR