EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

7125.1000EA 72.52 EUR
7125.1000
EDTA Dinatriumsalz, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (mol/l) 0.0195 - 0.0205


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR