Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
7129.1000EA 83.23 EUR
7129.1000
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III