Küvettentests zur Wasseruntersuchung für WTW Spektralphotometer und Photometer
Lieferant: WTW
250309
250313
250314
250341
250344
250349
250358
252075
250406
250408
250409
250410
250411
250412
250413
250414
250415
250416
250417
250436
250450
250304
250329
250347
250351
250359
250361
250402
250403
250404
250407
250424
250494
250495
252023
250420
252018
252061
252073
252074
252071
252072
252070
252076
252028
250421
252062
252036
252045
252051
252040
252066
252029
252024
252025
252091
713-4013EA
129
EUR
713-4013
713-4004
713-4005
713-4006
WTWA250344
WTWA250349
WTWA250358
713-4032
WTWA250406
713-4023
713-4024
713-4027
713-4028
713-4031
713-4036
713-2237
713-4041
WTWA250416
713-4045
WTWA250436
WTWA250450
713-4010
713-4002
713-4029
713-4012
713-4009
713-4017
713-4044
713-4039
713-4021
713-4022
713-4003
713-4038
713-4000
WTWA252023
WTWA250420
WTWA252018
WTWA252061
WTWA252073
WTWA252074
WTWA252071
WTWA252072
WTWA252070
WTWA252076
WTWA252028
WTWA250421
WTWA252062
WTWA252036
WTWA252045
WTWA252051
WTWA252040
705-0725
WTWA252029
WTWA252024
WTWA252025
WTWA252091
Küvettentests zur Wasseruntersuchung für WTW Spektralphotometer und Photometer
Umwelt-Prüfkits
Für die routinemäßige quantitative Analyse in verschiedenen Anwendungen steht eine große Auswahl an Tests zur Verfügung, die für die Verwendung mit WTW-Spektralphotometern und -Photometern entwickelt wurden. Der Test wird von den Laborgeräten automatisch erkannt (über ein Barcodesystem) und die Ergebnisse werden in den entsprechenden Einheiten angezeigt. Aufgrund der unterschiedlichen Photometeroptik kann ein Test in verschiedenen Geräten unterschiedliche Messbereiche ergeben; LED-Photometer können für denselben Test kleinere Messbereiche aufweisen.