Natriumhydroxid 0.1 M (0.1 N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Caustic soda

71395-1L
71395-1LEA 16.95 EUR
71395-1L
Natriumhydroxid 0.1 M (0.1 N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 0.0998 - 0.1002 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR