Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

7141.1000EA 65.18 EUR
7141.1000
Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (mol/l) 0.0497 - 0.0503


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR