Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
7142.1000EA 159.98 EUR
7142.1000
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.098 - 0.102