Natriumdecylsulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decylhydrogensulfat Natriumsalz, Decylschwefelsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
71443-10G
71443-10GEA 453 EUR
71443-10G
Natriumdecylsulfat, Supelco®
Natriumdecylsulfat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₄S
Molecular Weight: 260,33 g/mol
Schmelzpunkt: 191,85 °C
Dichte: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041881
CAS-Nummer: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d82a954ab65491ffc3b7350e51258fadc07152a2&vid=ed551da13fbd661e7ea1751df0785a5ba4b17c4c&prid=web&clid=SAPDAM