Paraffin, Flüssigkeit, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7160.1000EA 72.8 EUR
7160.1000
Paraffin, Flüssigkeit, Laborreagens, J.T.Baker®
Paraffin
Siedepunkt: 300…500 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 215 °C (geschlossener Tiegel)
CAS-Nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Color (APHA) max. 20
Identification (IR) passes test