Natriumhydroxid 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Caustic soda
7163.1000EA 41.07 EUR
7163.1000
Natriumhydroxid 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 0.355 - 0.359