di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98,5% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
71633-250G
71633-250GEA 95.57 EUR
71633-250G
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥98,5% für die HPLC, Fluka™
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (16 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5 - 102.0 %
pH (10 %) 8.8 - 9.4
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.1