Natriumhydrogensulfat Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Puriss. p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
71657-500G
71657-500GEA
61.19
EUR
71657-500G
Natriumhydrogensulfat Monohydrat ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse), Puriss. p.a.
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel:
NaHSO₄·H₂O Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 2,12 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149210 CAS-Nummer: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 13,08658 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Silver (Ag) | Max. 5 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 5 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 20 ppm |
Lithium (Li) | Max. 5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 5 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Total N | Max. 10 ppm |