Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Hyamine® 1622
7170.1000EA
37.05
EUR
7170.1000
7170.2500
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Benzethoniumchlorid
Formel:
C₂₇H₄₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD00011742 CAS-Nummer: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer | 0.0039 - 0.0041 mol/l |