Natriumselenat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
71948-500G
71948-500GEA 522.64 EUR
71948-500G
Natriumselenat ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Sodium selenate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formel: Na₂O₄Se
Molecular Weight: 188,94 g/mol
Dichte: 3,213 g/cm³ (17.5 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003490
CAS-Nummer: 13410-01-0
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08820
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 1000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm