Marker PAP PEN für Immunostaining
Lieferant: MUGEN
SP-21
720-0169EA 154 EUR
720-0169
Marker PAP PEN für Immunostaining
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Mit PAP PEN wird beim Zeichnen eines Kreises um eine Probe eine wasserabweisende Schutzbarriere geschaffen. Die Barriere des PAP PEN hält Antiseren innerhalb des definierten Bereiches zurück und sorgt dafür, dass nur so viele Antikörper verwendet werden, wie für eine ausreichende Reaktion notwendig sind.
  • PAP PEN für Immunostaining, Histologie, Zytologie, Zellkulturen, Virologie und Mikrobiologie verhindert das Ausbreiten der Substanz, reduziert Abfall und teilt Objektträger in getrennte Bezirke ab.
  • PAP PEN ist wirksam für Immunostaining, PAP-Methode, ABC-Methode, ASD-Methode und Methoden mit Enzymen und gefrorenen Schnitten.
  • Das Färbemittel ist nicht in Aceton und Alkohol löslich und kann auf Wunsch nach dem Färbeverfahren mit Xylol entfernt werden.