Eosin 225 für die Histologie
Lieferant: RAL
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
312730-0100
720-0178EA
0
EUR
720-0178
Eosin 225 für die Histologie
Eosin G
Formel:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Molecular Weight: 691,86 g/mol |
MDL:
MFCD00005040 CAS-Nummer: 17372-87-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...