Aufbewahrungsschublade
Lieferant: Simport Scientific
M495-7
720-0283EA 252 EUR
720-0283
Aufbewahrungsschublade
Boxen Lagerboxen
Langlebiger, wasserfester, robuster Karton.
  • Minimaler Platzbedarf
  • Etikett für jede Box ermöglicht die Aufzeichnung von Probennummer, Datum und Art der Probe
  • Jede Box fasst bis zu 165 Einbettringe oder 250 Kassetten