Lichtgrün SF gelblich
Lieferant: RAL
Synonyme: Acid Green 5, Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz
320770-0025
720-0335EA 170 EUR
720-0335
Lichtgrün SF gelblich
Lichtgrün SF gelblich
Light green SF is a bluish green. it is used to stain bacteria , algae and yeast in various methods
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Molecular Weight: 792.86 g/mol
Schmelzpunkt: 288…289 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
IVDLogo