Hämatoxylin stabilisiert

Lieferant: RAL

Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1

362850-2500
720-0360EA 0 EUR
720-0360
Hämatoxylin stabilisiert
Hämatoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR