Färbekasten, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
900170
720-0701EA 407 EUR
720-0701
Färbekasten, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas.
  • Auch geeignet, um 19 Objektträger diagonal anzuordnen
Dieser Färbekasten mit Deckel fasst 10 einzelne Standard-Objektträger mit einer Größe von 76×26 mm oder 20 Objektträger Rücken an Rücken.