Färbetröge nach Coplin, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
900520
720-0707EA 294 EUR
720-0707
Färbetröge nach Coplin, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Soda-Kalk-Glas.
  • Objektträger ragen über die Öffnung hinaus
  • Einfache Manipulation ohne Pinzette
  • Stabile rechteckige Grundfläche
Dieser Färbetrog mit weißem PP-Schraubverschluss fasst zehn Standard-Objektträger mit einer Größe von 76×26 mm.