Färbekästen nach Hellendahl, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
900620
720-0710EA 464 EUR
720-0710
Färbekästen nach Hellendahl, WHEATON®
Dosen Färbeküvetten
Natronkalkglas
  • Einfache Handhabung durch weite Öffnung
  • Zur Färbung oder als Entwicklungskammer für die Dünnschicht-Chromatographie einsetzbar
Der Färbekasten fasst acht einzelne Standard-Objektträger (76×26 mm) oder 16 Objektträger Rücken an Rücken.