Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® I, M491
Lieferant: Simport Scientific
M491-2 M491-3 M491-4 M491-5 M491-6 M491-9 M491-10 M491-11 M491-12 M491-7 M491-8
720-0898EA 310 EUR
720-0898 720-0899 720-0900 720-0901 720-0902 720-0905 720-0895 720-0896 720-0897 720-0903 720-0904
Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® I, M491
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetylpolymer
  • Beständig gegen alle herkömmlichen histologischen Lösungen
  • 1 mm quadratische Durchflussöffnungen, speziell für die Fixierung von Biopsie-Material während des Einbettprozesses
  • Integrierter Deckel
  • 30° Winkel Beschriftungsfeld