Phloxin B für die Histologie, für Zytologie
Lieferant: RAL
Synonyme: CI 45410
361470-0025
720-1159EA 62.51 EUR
720-1159
Phloxin B für die Histologie, für Zytologie
Phloxin B
Formel: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
Molecular Weight: 829,6344 g/mol
MDL: MFCD00070627
CAS-Nummer: 18472-87-2
EINECS: 242-355-6
IVDLogo