Direkt Rot 80 Färbemittel für Histologie
Lieferant: RAL
Synonyme:
CI 35780, Sirius Red F3B, Sirius Red, Picro-Sirius Red
363440-0005
720-1194EA
0
EUR
720-1194
Direkt Rot 80 Färbemittel für Histologie
Direkt Rot 80
Sirius red is a laboratory reagent.
- Dark red brown crystalline powder
- Life time 120 months
Designed for applications in histocytology.
Formel:
C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆ Molecular Weight: 1373,051 g/mol |
MDL:
MFCD00054389 CAS-Nummer: 2610-10-8 |