Gewebekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Histosette® II, M492T
Lieferant: Simport Scientific
M492-10T M492-11T M492-12T M492-2T M492-3T M492-4T M492-5T M492-6T M492-7T M492-8T M492-9T
720-1367EA 624 EUR
720-1367 720-1368 720-1369 720-1370 720-1371 720-1372 720-1373 720-1374 720-1375 720-1376 720-1377
Gewebekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Histosette® II, M492T
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Einweg-Kunststoffkassetten fixieren Gewebeproben sowohl während des Einbettungsverfahrens als auch bei der Lagerung.
  • Der vordere Beschriftungsbereich ist 45° geneigt, damit die Kassette mit bestimmten Beschriftungsgeräten verwendet werden kann
  • Erhältlich in nicht-zytotoxischen und nicht-metallischen Farben
Die patentierten Kassetten aus speziellem POM (Acetalpolymer) hoher Dichte sorgen dafür, dass Proben komplett in Flüssigkeit eingetaucht sind und bieten Beständigkeit gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel. Die effizientenMore Product Information