Biopsie- und Einbettkassetten, Slimsette™, in QuickLoad™ Stapeln, M509T
Lieferant: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 867 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Biopsie- und Einbettkassetten, Slimsette™, in QuickLoad™ Stapeln, M509T
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Zur Verwendung mit Leica und Sakura Tintenstrahldruckern.
  • Der einteilige Einweg-Kunststoffdeckel ist auf jeder Kassette vorinstalliert
  • Macht wiederverwendbare Stahldeckel überflüssig
  • Der Deckel kann so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden und lässt sich immer wieder sicher verschließen
Moulded from a special high density acetal polymer, they keep specimens safely submerged and are totally resistant to the chemical action of solvents used in histology laboratories. The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure properMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable