VWR® Q Path® MacroStar V, Kassetten, im Gestell
Lieferant: VWR Collection
720-2163EA 322 EUR
720-2163 720-2164 720-2165 720-2166 720-2167 720-2168 720-2169 720-2170 720-2099
VWR® Q Path® MacroStar V, Kassetten, im Gestell
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Kassetten mit angeschweißtem Einwegdeckel. Lieferung in Gestellen für Leica und Sakura Kassettendrucker. 2000 Kassetten verpackt zu 40/Gestell.
  • Anwenderfreundliche Kassette mit großer Öffnung
  • Um 45° geneigter Beschriftungsbereich vorne und an beiden Seiten
  • Kassetten mit Rillen, zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable