VWR® W20, Histologie-Wasserbad
Lieferant: VWR Collection
720-2685EA 0 EUR
720-2685 720-2423
VWR® W20, Histologie-Wasserbad
Bäder Wasserbäder für Gewebeschnitte
Das zuverlässige Histologie-Wasserbad W20 eignet sich bestens zur Entfernung von Falten und Verzerrungen in Paraffinwachs-Schnitten, die beim Schneiden entstehen. Die niedrigen Geräte sind ergonomisch, sorgen für eine klare Sicht und ermöglichen eine sichere Handhabung der Schnitte. Die indirekt beheizten flachen Bereiche an der Vorder- und Rückseite des Bades bieten einen geeigneten Raum zum Trocknen von bis zu 20 Objektträgern. Die Temperatureinstellung per Tastendruck und der ON-/OFF-Schalter mit einer Kontrollleuchte für den „ON“-Modus befinden sich an der Vorderseite des Geräts und sind vor Wasser geschützt.
  • Elektronisches Touch-Display
  • Geringes Gewicht, sowie kompakte und effiziente Größe erleichtern das Ausgießen von Wasser
  • Doppelte Funktion mit beheizter Oberfläche zum Trocknen von bis zu 20 Objektträgern
  • Einstellbarer Temperaturbereich von Umgebungstemperatur bis 70 °C
  • Optionaler Deckel verhindert das Verdampfen und die Verschmutzung durch Staub bei Nichtgebrauch
Bestellinformation: Der Deckel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss bei Bedarf separat bestellt werden.