Filterpapier Einlagen, Bio-Wraps
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
3801092
720-2430EA 15.7 EUR
720-2430
Filterpapier Einlagen, Bio-Wraps
Biopsieschwämmchen
Bio-Wraps sind vorgeschnitte Teile aus Filterpapier im praktischen gebrauchsfertigen Format.
  • Kein Ausbluten in die Proben
  • Bio-Wraps sind in praktischen Spenderpackungen erhältlich
Sie sind blau angefärbt, um das Wiederauffinden kleiner Biopsieproben nach der Paraffininfiltration zu erleichtern.